Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium monohydraté, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904571
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207300-90-1
Clé InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
CID PubChem 23687711
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Absorbance (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H15NaO3S·H2O
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité (10% w/v in water) Clear colorless
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Poids de la formule 220.27
Forme physique Poudre ou paillettes