Learn More
1-Ethylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
70.80€ - 291.00€
Identifiants chimiques
CAS | 766-09-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.2 |
Numéro MDL | MFCD00006507 |
Clé InChI | HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene |
CID PubChem | 13007 |
ChEBI | CHEBI:39017 |
Nom IUPAC | 1-éthylpipéridine |
SMILES | CCN1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10132530
|
Thermo Scientific Acros
118885000 |
500 mL | Flacon en verre |
70.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10463055
|
Thermo Scientific Acros
118880025 |
2.5 L | Flacon en verre |
291.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
766-09-6 | |
113.2 | |
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N | |
13007 | |
1-éthylpipéridine |
C7H15N | |
MFCD00006507 | |
n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene | |
CHEBI:39017 | |
CCN1CCCCC1 |
Spécification
1-Ethylpiperidine | |
766-09-6 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
129.0°C to 131.0°C | |
Authentique | |
C7H15N | |
MFCD00006507 | |
0.824 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C) | |
CCN1CCCCC1 | |
113.2 | |
CHEBI:39017 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-20.0°C | |
0.8240g/mL | |
17°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4430 to 1.4450 | |
20,17 | |
n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene | |
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthylpipéridine | |
13007 | |
113.2 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-161-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TN0250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only