Learn More
1-Ethylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10132530
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-09-6
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.2
Numéro MDL MFCD00006507
Clé InChI HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
CID PubChem 13007
ChEBI CHEBI:39017
Nom IUPAC 1-éthylpipéridine
SMILES CCN1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8240g/mL
Point d’ébullition 129.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 500 mL
Beilstein 20,17
Gravité spécifique 0.824
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C)
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide