Learn More
1-éthyl-4-éth-1-ynylbenzène, Thermo Scientific™
9.80€ - 78.40€
Identifiants chimiques
CAS 40307-11-7
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00173887
Clé InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
CID PubChem 142425
Nom IUPAC 1-éthyl-4-éthynylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10752843
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB09906DA
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10181292
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Maybridge
BTB09906EA
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10401864
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Maybridge
BTB09906EB
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
40307-11-7
130.19
ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
142425
CCC1=CC=C(C=C1)C#C
C10H10
MFCD00173887
4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
1-éthyl-4-éthynylbenzène
Spezifikation
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
96.5
0.93g/mL
Flacon en verre ambré
HC2CC6H4CH2CH3
4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
CCC1=CC=C(C=C1)C#C
130.19
130.19
40307-11-7
100.0
97%
C10H10
MFCD00173887
ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
1-éthyl-4-éthynylbenzène
142425
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate