Learn More
1-éthyl-4-éth-1-ynylbenzène, Thermo Scientific™
Code produit. 10401864
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 40307-11-7
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00173887
Clé InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
CID PubChem 142425
Nom IUPAC 1-éthyl-4-éthynylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.93g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire HC2CC6H4CH2CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%