Learn More
Bromure de (1-Dodécyl)triméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.64€ - 470.34€
Identifiants chimiques
CAS | 1119-94-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H34BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 308.348 |
Numéro MDL | MFCD00011767 |
Clé InChI | XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide |
CID PubChem | 14249 |
ChEBI | CHEBI:282662 |
Nom IUPAC | Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure |
SMILES | CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469652
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10761.09 |
10 g |
47.64€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479652
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10761.18 |
50 g |
151.76€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489652
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10761.30 |
250 g |
470.34€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide is used as a surfactant, as an emulsifier of rubber and asphalt and as an anti-static agent of synthetic fiber. It acts as an ionic surfactant and useful in the preparation of gold nanopartilces along with sodium dodecylsulfate. It is also used as paint strippers and foaming stabilizers. It is used to prepare dodecyltrimethylammonium bromide. By using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering, it is used to study the micelle formation in water-dimethylsulfoxide mixture. Further, it is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de (1-Dodécyl)triméthylammonium est utilisé comme surfactant, comme émulsifiant de caoutchouc et d’asphalte et comme agent anti-statique de fibres synthétiques. Il agit comme un surfactant ionique et utile dans la préparation des nanoparticules d’or avec le dodécylsulfate de sodium. Il est également utilisé comme décapants pour peinture et stabilisateurs moussants. Il est utilisé pour préparer le bromure de dodécyltriméthylammonium. En utilisant la conductimétrie, les mesures de densité et la diffusion de neutrons à petit angle, il est utilisé pour étudier la formation de micelles dans le mélange eau-diméthylsulfoxyde. De plus, il s’agit d’une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1119-94-4 | |
308.348 | |
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M | |
14249 | |
Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure |
C15H34BrN | |
MFCD00011767 | |
dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide | |
CHEBI:282662 | |
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] |
Spécification
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide | |
∼245°C (decomposition) | |
MFCD00011767 | |
3597463 | |
dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide | |
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M | |
Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure | |
14249 | |
308.35 |
1119-94-4 | |
C15H34BrN | |
UN3077 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-] | |
308.348 | |
CHEBI:282662 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-290-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ3195000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only