Learn More
Bromure de (1-Dodécyl)triméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479652
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
(1-Dodecyl)trimethylammonium bromide is used as a surfactant, as an emulsifier of rubber and asphalt and as an anti-static agent of synthetic fiber. It acts as an ionic surfactant and useful in the preparation of gold nanopartilces along with sodium dodecylsulfate. It is also used as paint strippers and foaming stabilizers. It is used to prepare dodecyltrimethylammonium bromide. By using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering, it is used to study the micelle formation in water-dimethylsulfoxide mixture. Further, it is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de (1-Dodécyl)triméthylammonium est utilisé comme surfactant, comme émulsifiant de caoutchouc et d’asphalte et comme agent anti-statique de fibres synthétiques. Il agit comme un surfactant ionique et utile dans la préparation des nanoparticules d’or avec le dodécylsulfate de sodium. Il est également utilisé comme décapants pour peinture et stabilisateurs moussants. Il est utilisé pour préparer le bromure de dodécyltriméthylammonium. En utilisant la conductimétrie, les mesures de densité et la diffusion de neutrons à petit angle, il est utilisé pour étudier la formation de micelles dans le mélange eau-diméthylsulfoxyde. De plus, il s’agit d’une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-94-4
Formule moléculaire C15H34BrN
Poids moléculaire (g/mol) 308.348
Numéro MDL MFCD00011767
Clé InChI XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
CID PubChem 14249
ChEBI CHEBI:282662
Nom IUPAC Dodecyl(triméthyl)azanium ; bromure
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3597463
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 308.35
Pourcentage de pureté 99%