Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
37.74€ - 160.89€
Identifiants chimiques
CAS | 112-53-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H26O |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.34 |
Numéro MDL | MFCD00004753 |
Clé InChI | LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol |
CID PubChem | 8193 |
ChEBI | CHEBI:28878 |
Nom IUPAC | Dodécan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15611190
|
Honeywell Research Chemicals
126799-250ML |
250 mL | Flacon poly | N/A | |||||
15691180
|
Honeywell Research Chemicals
126799-1L |
1 L | Flacon poly | N/A | |||||
15601190
|
Honeywell Research Chemicals
126799-2.5L |
2.5 L | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
112-53-8 | |
186.34 | |
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N | |
8193 | |
Dodécan-1-ol |
C12H26O | |
MFCD00004753 | |
1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol | |
CHEBI:28878 | |
CCCCCCCCCCCCO |
Spécification
1-Dodecanol | |
22°C to 26°C | |
0.833g/mL at 25°C | |
121°C (249.8°F) | |
CH3(CH2)11OH | |
MFCD00004753 | |
1738860 | |
Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C | |
CCCCCCCCCCCCO | |
186.34 | |
7.4 (vs air) | |
186.33g/mol | |
Réactif |
112-53-8 | |
Incolore | |
260°C to 262°C | |
C12H26O | |
n20/D 1.442(lit.) | |
UN3077 | |
1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol | |
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N | |
Dodécan-1-ol | |
8193 | |
CHEBI:28878 | |
98% |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H319-H410
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 203-982-0
missing translation for 'rtecsNumber' : JR5775000