Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Code produit. 15601190
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12H26O
Poids moléculaire (g/mol) 186.34
Numéro MDL MFCD00004753
Clé InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
CID PubChem 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
Point de fusion 22°C to 26°C
Couleur Incolore
Densité 0.833g/mL at 25°C
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 121°C (249.8°F)
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3(CH2)11OH
Indice de réfraction n20/D 1.442(lit.)
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN3077
Beilstein 1738860
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C
Densité de vapeur 7.4 (vs air)
Poids de la formule 186.33g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif