Learn More
1-Dodécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.52€ - 247.23€
Identifiants chimiques
CAS | 112-53-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H26O |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.34 |
Numéro MDL | MFCD00004753 |
Clé InChI | LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol |
CID PubChem | 8193 |
ChEBI | CHEBI:28878 |
Nom IUPAC | Dodécan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12228.30 |
250 g |
23.52€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12228.0B |
1000 g |
61.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12228.0I |
5000 g |
247.23€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-dodécanol est utilisé comme auxiliaire textile, cosmétique, huile synthétique, émulsifiant et agent de flottation de matières premières, matière première de détergent, agent moussant de dentifrice.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,004 g/l).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
112-53-8 | |
186.34 | |
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N | |
8193 | |
Dodécan-1-ol |
C12H26O | |
MFCD00004753 | |
1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol | |
CHEBI:28878 | |
CCCCCCCCCCCCO |
Spécification
1-Dodecanol | |
24°C to 27°C | |
258°C to 260°C | |
98% | |
CH3(CH2)11OH | |
MFCD00004753 | |
1738860 | |
1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol | |
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N | |
Dodécan-1-ol | |
8193 | |
186.34 | |
Cristalline |
112-53-8 | |
0.830 | |
127°C (260°F) | |
C12H26O | |
1.443 | |
UN3077 | |
14,3405 | |
Soluble in water (0.004g/L). | |
CCCCCCCCCCCCO | |
186.34 | |
CHEBI:28878 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
P264b-P280i-P305+P351+P338
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-982-0
missing translation for 'rtecsNumber' : JR5775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Dodecanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Dodecanol
RUO – Research Use Only