Learn More
1-Dodécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444913
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-dodécanol est utilisé comme auxiliaire textile, cosmétique, huile synthétique, émulsifiant et agent de flottation de matières premières, matière première de détergent, agent moussant de dentifrice.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,004 g/l).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12H26O
Poids moléculaire (g/mol) 186.34
Numéro MDL MFCD00004753
Clé InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
CID PubChem 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
Point de fusion 24°C to 27°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 258°C to 260°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire CH3(CH2)11OH
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1738860
Merck Index 14,3405
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.004g/L).
Poids de la formule 186.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline