Learn More
1-Diméthylamino-2-propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.47€ - 119.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7223-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 83.134 |
Numéro MDL | MFCD00008575 |
Clé InChI | ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine |
CID PubChem | 81643 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylprop-2-yn-1-amine |
SMILES | CN(C)CC#C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12336.06 |
5 g |
34.47€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12336.14 |
25 g |
119.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Dimethylamino-2-propyne is used in the synthesis of core shell systems based on noble metal nanoparticles coated by copolymers (polyacetylenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-diméthylamino-2-propyne est utilisé dans la synthèse de systèmes de noyau et enveloppe basés sur des nanoparticules de métaux rares enduites de copolymères (polyacétylènes).
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2-8°C. Il est sensible au dioxyde de carbone. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
7223-38-3 | |
83.134 | |
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N | |
81643 | |
CN(C)CC#C |
C5H9N | |
MFCD00008575 | |
3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine | |
N,N-diméthylprop-2-yn-1-amine |
Spécification
1-Dimethylamino-2-propyne | |
0.772 | |
−7°C (19°F) | |
1.42 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Fully miscible in water. | |
CN(C)CC#C | |
83.134 | |
83.13 |
7223-38-3 | |
80°C to 81°C | |
C5H9N | |
MFCD00008575 | |
1071222 | |
3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine | |
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylprop-2-yn-1-amine | |
81643 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H301-H311-H314-H318
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions oculaires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 230-620-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only