Learn More
1-Diméthylamino-2-propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338745
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1-Dimethylamino-2-propyne is used in the synthesis of core shell systems based on noble metal nanoparticles coated by copolymers (polyacetylenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-diméthylamino-2-propyne est utilisé dans la synthèse de systèmes de noyau et enveloppe basés sur des nanoparticules de métaux rares enduites de copolymères (polyacétylènes).
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2-8°C. Il est sensible au dioxyde de carbone. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7223-38-3
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.134
Numéro MDL MFCD00008575
Clé InChI ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
CID PubChem 81643
Nom IUPAC N,N-diméthylprop-2-yn-1-amine
SMILES CN(C)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-2-propyne
Densité 0.772
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Point d’éclair −7°C (19°F)
Indice de réfraction 1.42
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1071222
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 98%