Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-Décylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
37.50€ - 492.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141091-38-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H33BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.248 |
Numéro MDL | MFCD12546186 |
Clé InChI | HRMCLNRSAPIJDP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-decylboronic acid pinacol ester, 2-n-decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 11265643 |
Nom IUPAC | 2-décyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15443927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30403.03 |
1 g |
37.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15453927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30403.06 |
5 g | |||||||
15463927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30403.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
141091-38-5 | |
268.248 | |
HRMCLNRSAPIJDP-UHFFFAOYSA-N | |
11265643 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCC |
C16H33BO2 | |
MFCD12546186 | |
1-decylboronic acid pinacol ester, 2-n-decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
2-décyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
1-Decylboronic acid pinacol ester | |
C16H33BO2 | |
MFCD12546186 | |
HRMCLNRSAPIJDP-UHFFFAOYSA-N | |
2-décyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane | |
11265643 | |
98% |
141091-38-5 | |
1.436 | |
1-decylboronic acid pinacol ester, 2-n-decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCC | |
268.248 | |
268.25 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante