Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-Décylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15463927
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141091-38-5
Formule moléculaire C16H33BO2
Poids moléculaire (g/mol) 268.248
Numéro MDL MFCD12546186
Clé InChI HRMCLNRSAPIJDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decylboronic acid pinacol ester, 2-n-decyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11265643
Nom IUPAC 2-décyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.436
Quantité 25 g
Poids de la formule 268.25
Pourcentage de pureté 98%