Learn More
1-(chlorométhyl)cyclohexanecarbonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
48.15€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112905-95-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.641 |
Clé InChI | BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile |
CID PubChem | 2794920 |
Nom IUPAC | 1-(chlorométhyle)cyclohexane-1-carbonitrile |
SMILES | C1CCC(CC1)(CCl)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10137392
|
Thermo Scientific Maybridge
RH01751DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
48.15€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10178204
|
Thermo Scientific Maybridge
RH01751DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
196.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
112905-95-0 | |
157.641 | |
1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile | |
1-(chlorométhyle)cyclohexane-1-carbonitrile |
C8H12ClN | |
BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N | |
2794920 | |
C1CCC(CC1)(CCl)C#N |
Spécification
1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile | |
97% | |
1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile | |
C1CCC(CC1)(CCl)C#N | |
157.641 | |
157.64 |
112905-95-0 | |
C8H12ClN | |
BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N | |
1-(chlorométhyle)cyclohexane-1-carbonitrile | |
2794920 | |
95% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement