Learn More
1-(chlorométhyl)cyclohexanecarbonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10137392
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 112905-95-0
Formule moléculaire C8H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 157.641
Clé InChI BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
CID PubChem 2794920
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)cyclohexane-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.64
Pourcentage de pureté 95%