Learn More
1-chloro-3-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 58.80€
Identifiants chimiques
CAS | 625-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4ClI |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.45 |
Numéro MDL | MFCD00001046 |
Clé InChI | JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene |
CID PubChem | 12269 |
Nom IUPAC | 1-chloro-3-iodobenzene |
SMILES | ClC1=CC=CC(I)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10673245
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00516EB |
25 g |
19.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310857
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00516EE |
50 g |
35.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10351615
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00516FA |
100 g |
58.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
625-99-0 | |
238.45 | |
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N | |
12269 | |
ClC1=CC=CC(I)=C1 |
C6H4ClI | |
MFCD00001046 | |
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene | |
1-chloro-3-iodobenzene |
Spécification
1-Chloro-3-iodobenzene | |
1.9200g/mL | |
C6H4ClI | |
MFCD00001046 | |
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N | |
1-chloro-3-iodobenzene | |
12269 | |
97% |
625-99-0 | |
97% | |
ClC6H4I | |
3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene | |
ClC1=CC=CC(I)=C1 | |
238.45 | |
238.45 |