Learn More
1-chloro-3-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10351615
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 625-99-0
Formule moléculaire C6H4ClI
Poids moléculaire (g/mol) 238.45
Numéro MDL MFCD00001046
Clé InChI JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
CID PubChem 12269
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-iodobenzene
Densité 1.9200g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4I
Quantité 100 g
Poids de la formule 238.45
Pourcentage de pureté 97%