Learn More
Acide 1-butylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.40€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4426-47-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.94 |
Numéro MDL | MFCD00002106 |
Clé InChI | QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane |
CID PubChem | 20479 |
Nom IUPAC | butylboronic acid |
SMILES | CCCCB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484734
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13725.03 |
1 g |
27.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494734
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13725.06 |
5 g |
59.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404744
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13725.14 |
25 g |
197.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Butylboronic acid is used as a reagent for preparation of volatile derivatives of diols, e.g. carbohydrates, for GC and mass spectrometry and to prepare chiral oxazaborolidines. It is a precursor to unsymmetric borinic acids, which are inhibitors of serine proteases. Can be used as a transport carrier in membrane-based sugar separations and as an analytical reagent in the determination of serum glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 1-butylboronique est utilisé comme réactif pour la préparation de dérivés volatils de diols, par exemple les glucides, pour la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse et pour la préparation d’oxazaborolidines chirales. C’est un précurseur des acides boriniques non symétriques, qui sont des inhibiteurs de protéases sérines. Peut être utilisé comme vecteur de transport dans les séparations de sucre à base de membrane et comme réactif analytique dans la détermination du glucose de sérum.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
4426-47-5 | |
101.94 | |
QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N | |
20479 | |
CCCCB(O)O |
C4H11BO2 | |
MFCD00002106 | |
n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane | |
butylboronic acid |
Spécification
1-Butylboronic acid | |
92°C to 96°C | |
MFCD00002106 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
CCCCB(O)O | |
101.94 | |
101.94 |
4426-47-5 | |
C4H11BO2 | |
1733489 | |
n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane | |
QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N | |
butylboronic acid | |
20479 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 224-607-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only