Learn More
Acide 1-butylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404744
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Butylboronic acid is used as a reagent for preparation of volatile derivatives of diols, e.g. carbohydrates, for GC and mass spectrometry and to prepare chiral oxazaborolidines. It is a precursor to unsymmetric borinic acids, which are inhibitors of serine proteases. Can be used as a transport carrier in membrane-based sugar separations and as an analytical reagent in the determination of serum glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-butylboronique est utilisé comme réactif pour la préparation de dérivés volatils de diols, par exemple les glucides, pour la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse et pour la préparation d’oxazaborolidines chirales. C’est un précurseur des acides boriniques non symétriques, qui sont des inhibiteurs de protéases sérines. Peut être utilisé comme vecteur de transport dans les séparations de sucre à base de membrane et comme réactif analytique dans la détermination du glucose de sérum.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4426-47-5
Formule moléculaire C4H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Numéro MDL MFCD00002106
Clé InChI QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
CID PubChem 20479
Nom IUPAC Acide butylboronique
SMILES CCCCB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butylboronic acid
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 25 g
Beilstein 1733489
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 101.94
Pourcentage de pureté 98%