Learn More
1-Butanol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
52.00€ - 626.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71-36-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00002964 |
Clé InChI | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane |
CID PubChem | 263 |
ChEBI | CHEBI:28885 |
Nom IUPAC | butan-1-ol |
SMILES | CCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10398080
|
Thermo Scientific Acros
232080010 |
1 L | Bouteille en verre |
52.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105010
|
Thermo Scientific Acros
232080025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
103.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115403
|
Thermo Scientific Acros
232080250 |
25 L | Tambour métallique |
626.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71-36-3 | |
74.123 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
263 | |
butan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CHEBI:28885 | |
CCCCO |
Spécification
1-Butanol | |
71-36-3 | |
100.0 | |
Liquide | |
C4H10O | |
MFCD00002964 | |
01, 367 | |
15, 1542 | |
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N | |
butan-1-ol | |
263 | |
74.12 | |
Analytique |
For analysis | |
99.4 | |
0.8100g/mL | |
99.5% | |
CH3(CH2)3OH | |
Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C | |
0.1% max. (Coulometric) | |
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane | |
CCCCO | |
74.123 | |
CHEBI:28885 | |
≥99.4% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeur inflammables.
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementati
Danger
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche