Learn More
1-Butanol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115403
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -89.0°C
Note relative au nom For analysis
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 117.6°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 35°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3980 to 1.4000
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.81
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viscosité 2.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 367
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 1542
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique