Learn More
1-bromotétradecane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.40€ - 614.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-71-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H29Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.28 |
Numéro MDL | MFCD00000228 |
Clé InChI | KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo |
CID PubChem | 8208 |
Nom IUPAC | 1-bromotétradecane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10377700
|
Thermo Scientific Acros
187381000 |
100 g | Flacon en verre |
47.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489680
|
Thermo Scientific Acros
187385000 |
500 g | Flacon en verre |
170.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488418
|
Thermo Scientific Acros
187380025 |
2.5 kg | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-71-0 | |
277.28 | |
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N | |
8208 | |
CCCCCCCCCCCCCCBr |
C14H29Br | |
MFCD00000228 | |
myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo | |
1-bromotétradecane |
Spécification
1-Bromotetradecane | |
112-71-0 | |
100.0 | |
Jaune | |
175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C14H29Br | |
1.4590 to 1.4610 | |
01,II,136 | |
myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo | |
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromotétradecane | |
8208 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
5.0°C to 6.0°C | |
0.9300g/mL | |
149°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)13Br | |
MFCD00000228 | |
0.93 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCCCBr | |
277.28 | |
277.28 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-999-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only