Learn More
1-bromotétradecane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13488418
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-71-0
Formule moléculaire C14H29Br
Poids moléculaire (g/mol) 277.28
Numéro MDL MFCD00000228
Clé InChI KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
CID PubChem 8208
Nom IUPAC 1-bromotétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromotetradecane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 6.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 149°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13Br
Indice de réfraction 1.4590 to 1.4610
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,II,136
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 277.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Bromotetradecane