Learn More
1-bromopinacolone, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
51.76€ - 168.84€
Identifiants chimiques
CAS | 5469-26-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.06 |
Numéro MDL | MFCD00000206 |
Clé InChI | SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german |
CID PubChem | 21642 |
Nom IUPAC | 1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one |
SMILES | CC(C)(C)C(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10267180
|
Thermo Scientific Acros
306410050 |
5 mL | Flacon en verre |
51.76€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10331094
|
Thermo Scientific Acros
306410250 |
25 mL | Flacon en verre |
168.84€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5469-26-1 | |
179.06 | |
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N | |
21642 | |
CC(C)(C)C(=O)CBr |
C6H11BrO | |
MFCD00000206 | |
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german | |
1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one |
Spécification
1-Bromopinacolone | |
91.0 | |
-10°C | |
1.3300g/mL | |
75°C | |
91% min. (GC) | |
(CH3)3CCOCH2Br | |
MFCD00000206 | |
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german | |
CC(C)(C)C(=O)CBr | |
179.06 | |
179.06 | |
Liquide |
5469-26-1 | |
100.0 | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
189°C to 192°C | |
Authentique | |
C6H11BrO | |
1.4656 to 1.4676 | |
1.33 | |
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one | |
21642 | |
93% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-794-
RUO – Research Use Only