Learn More
1-bromopinacolone, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10267180
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5469-26-1
Formule moléculaire C6H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 179.06
Numéro MDL MFCD00000206
Clé InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
CID PubChem 21642
Nom IUPAC 1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopinacolone
% min. CAS 91.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -10°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 189°C to 192°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCOCH2Br
Indice de réfraction 1.4656 to 1.4676
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.33
Poids de la formule 179.06
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide