Learn More
1-bromoperfluorooctane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
20.50€ - 235.00€
Identifiants chimiques
CAS | 423-55-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8BrF17 |
Poids moléculaire (g/mol) | 498.97 |
Numéro MDL | MFCD00042082 |
Clé InChI | WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide |
CID PubChem | 9873 |
ChEBI | CHEBI:38803 |
Nom IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane |
SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22470.03 |
1 g | N/A | ||||||
11420647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22470.06 |
5 g |
67.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22470.14 |
25 g |
235.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromoperfluorooctane 1-bromoheptadécafluorooctane (bromure de perfluorooctyle) peut être utilisé comme agent de contraste dans le système vasculaire pour l’imagerie par résonance magnétique au fluor-19 ou comme vecteur d’oxygène synthétique. Il est utilisé comme transport de O2 dans certaines émulsions.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les métaux.
Identifiants chimiques
423-55-2 | |
498.97 | |
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N | |
9873 | |
1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane |
C8BrF17 | |
MFCD00042082 | |
perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide | |
CHEBI:38803 | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br |
Spécification
1-Bromoperfluorooctane | |
6°C | |
141°C to 143°C | |
C8BrF17 | |
1.305 | |
2016022 | |
perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide | |
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane | |
9873 | |
498.98 |
423-55-2 | |
1.93 | |
None | |
CF3(CF2)7Br | |
MFCD00042082 | |
14,7156 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br | |
498.97 | |
CHEBI:38803 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-028-4
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8700000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only