Learn More
1-bromoperfluorooctane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410647
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromoperfluorooctane 1-bromoheptadécafluorooctane (bromure de perfluorooctyle) peut être utilisé comme agent de contraste dans le système vasculaire pour l’imagerie par résonance magnétique au fluor-19 ou comme vecteur d’oxygène synthétique. Il est utilisé comme transport de O2 dans certaines émulsions.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423-55-2
Formule moléculaire C8BrF17
Poids moléculaire (g/mol) 498.97
Numéro MDL MFCD00042082
Clé InChI WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
CID PubChem 9873
ChEBI CHEBI:38803
Nom IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoperfluorooctane
Point de fusion 6°C
Densité 1.93
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)7Br
Indice de réfraction 1.305
Quantité 1 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 498.98
Pourcentage de pureté ≥98%