Learn More
1-bromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.70€ - 429.00€
Identifiants chimiques
CAS | 693-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.15 |
Numéro MDL | MFCD00000278 |
Clé InChI | AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163 |
CID PubChem | 12742 |
Nom IUPAC | 1-bromonane |
SMILES | CCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10439590
|
Thermo Scientific Acros
107200250 |
25 g | Flacon en verre |
30.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10050630
|
Thermo Scientific Acros
107201000 |
100 g | Flacon en verre |
84.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10299483
|
Thermo Scientific Acros
107205000 |
500 g | Flacon en verre |
429.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
693-58-3 | |
207.15 | |
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N | |
12742 | |
CCCCCCCCCBr |
C9H19Br | |
MFCD00000278 | |
n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163 | |
1-bromonane |
Spécification
1-Bromononane | |
96.0 | |
Incolore | |
201.0°C | |
Authentique | |
C9H19Br | |
1.4530 to 1.4550 | |
01, I, 63 | |
n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163 | |
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromonane | |
12742 | |
97% |
693-58-3 | |
100.0 | |
1.0800g/mL | |
90°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)8Br | |
MFCD00000278 | |
1.08 | |
Solubility in water: immiscible | |
CCCCCCCCCBr | |
207.15 | |
207.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-755-2
- 1-Bromononane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only