Learn More
1-bromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10299483
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-58-3
Formule moléculaire C9H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.15
Numéro MDL MFCD00000278
Clé InChI AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
CID PubChem 12742
Nom IUPAC 1-bromonane
SMILES CCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromononane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 201.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8Br
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 500 g
Beilstein 01, I, 63
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 207.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromononane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.