Learn More
1-(bromométhyl)naphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 372.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3163-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.097 |
Numéro MDL | MFCD00010804 |
Clé InChI | RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389 |
CID PubChem | 137844 |
Nom IUPAC | 1-(bromométhyl)naphtalène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15471169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64116.14 |
25 g |
109.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15481169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64116.22 |
100 g | |||||||
Description
It is employed as a intermediate for organic synthesis and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
3163-27-7 | |
221.097 | |
RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N | |
137844 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr |
C11H9Br | |
MFCD00010804 | |
1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389 | |
1-(bromométhyl)naphtalène |
Spécification
1-(Bromomethyl)naphthalene | |
Blanc | |
213°C (100 mmHg) | |
1.66 | |
UN3261 | |
1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389 | |
RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N | |
1-(bromométhyl)naphtalène | |
137844 | |
98% |
3163-27-7 | |
1.44 g/mL | |
C11H9Br | |
MFCD00010804 | |
742417 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr | |
221.097 | |
221.1 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, ACIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 801-817-2
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only