Learn More
1-(bromométhyl)naphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481169
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is employed as a intermediate for organic synthesis and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3163-27-7
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.097
Numéro MDL MFCD00010804
Clé InChI RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389
CID PubChem 137844
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)naphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)naphthalene
Couleur Blanc
Densité 1.44 g/mL
Point d’ébullition 213°C (100 mmHg)
Indice de réfraction 1.66
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 742417
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre