Learn More
1-bromohexadécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 135.68€
Identifiants chimiques
CAS | 112-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H33Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 305.34 |
Numéro MDL | MFCD00000230 |
Clé InChI | HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam |
CID PubChem | 8213 |
Nom IUPAC | 1-bromohexadecane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494180
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15147.14 |
25 g |
24.22€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15147.30 |
250 g |
48.84€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15147.0B |
1000 g |
135.68€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromohexadecane is used in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains, as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromohexadécane est utilisé dans la préparation de nano-oignons au carbone soluble par fonctionnalisation covalente avec des chaînes d’hexadényl, comme solvant d’extraction dans la détermination des phénols perturbateurs endocriniens (EDP) dans les échantillons d’eau par la méthode de microextraction par émulsification assistée par ultrasons.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
112-82-3 | |
305.34 | |
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N | |
8213 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCBr |
C16H33Br | |
MFCD00000230 | |
hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam | |
1-bromohexadecane |
Spécification
1-Bromohexadecane | |
16°C to 18°C | |
336°C | |
Odorless | |
1.462 | |
773989 | |
Difficult to mix. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCBr | |
305.34 | |
305.35 |
112-82-3 | |
1 | |
176°C (348°F) | |
C16H33Br | |
MFCD00000230 | |
hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam | |
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromohexadecane | |
8213 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-008-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only