Learn More
1-bromohexadécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11412128
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
1-Bromohexadecane is used in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains, as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromohexadécane est utilisé dans la préparation de nano-oignons au carbone soluble par fonctionnalisation covalente avec des chaînes d’hexadényl, comme solvant d’extraction dans la détermination des phénols perturbateurs endocriniens (EDP) dans les échantillons d’eau par la méthode de microextraction par émulsification assistée par ultrasons.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-82-3
Formule moléculaire C16H33Br
Poids moléculaire (g/mol) 305.34
Numéro MDL MFCD00000230
Clé InChI HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
CID PubChem 8213
Nom IUPAC 1-bromohexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromohexadecane
Point de fusion 16°C to 18°C
Densité 1
Point d’ébullition 336°C
Point d’éclair 176°C (348°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.462
Quantité 1000 g
Beilstein 773989
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 305.35
Pourcentage de pureté 98%