Learn More
1-bromohexadécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
65.83€ - 269.34€
Identifiants chimiques
CAS | 112-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H33Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 305.34 |
Numéro MDL | MFCD00000230 |
Clé InChI | HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam |
CID PubChem | 8213 |
Nom IUPAC | 1-bromohexadécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10104510
|
Thermo Scientific Acros
215432500 |
250 mL | Flacon en verre |
65.83€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194500
|
Thermo Scientific Acros
215430010 |
1 L | Flacon en verre |
150.75€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984491
|
Thermo Scientific Acros
215430025 |
2.5 L | Flacon en verre |
269.34€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-82-3 | |
305.34 | |
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N | |
8213 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCBr |
C16H33Br | |
MFCD00000230 | |
hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam | |
1-bromohexadécane |
Spécification
1-Bromohexadecane | |
17.3°C | |
0.9990g/mL | |
177°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)15Br | |
MFCD00000230 | |
0.999 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CCCCCCCCCCCCCCCCBr | |
305.34 | |
305.33 | |
Liquide après fusion |
112-82-3 | |
Ambre à noir-marron | |
336.0°C | |
Authentique | |
C16H33Br | |
1.4609 to 1.4629 | |
01,172 | |
hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam | |
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromohexadécane | |
8213 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-008-7
RUO – Research Use Only