Learn More
1-bromohexadécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10194500
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-82-3
Formule moléculaire C16H33Br
Poids moléculaire (g/mol) 305.34
Numéro MDL MFCD00000230
Clé InChI HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
CID PubChem 8213
Nom IUPAC 1-bromohexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromohexadecane
Point de fusion 17.3°C
Couleur Ambre à noir-marron
Densité 0.9990g/mL
Point d’ébullition 336.0°C
Point d’éclair 177°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15Br
Indice de réfraction 1.4609 to 1.4629
Quantité 1 L
Beilstein 01,172
Gravité spécifique 0.999
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 305.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion