Learn More
1-bromoheptane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.42€ - 385.92€
Identifiants chimiques
CAS | 629-04-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.10 |
Numéro MDL | MFCD00000273 |
Clé InChI | LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane |
CID PubChem | 12369 |
Nom IUPAC | 1-bromoheptane |
SMILES | CCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.30 |
250 g |
43.42€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.0B |
1000 g |
109.55€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.0I |
5000 g |
385.92€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromoheptane est un important matériau précurseur et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Inflammable et incompatible avec les agents oxydants, et les bases fortes.
Identifiants chimiques
629-04-9 | |
179.10 | |
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N | |
12369 | |
CCCCCCCBr |
C7H15Br | |
MFCD00000273 | |
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane | |
1-bromoheptane |
Spécification
1-Bromoheptane | |
-58°C | |
179°C to 180°C | |
Recognizable | |
1.4499 | |
UN1993 | |
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane | |
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoheptane | |
12369 | |
≥98% |
629-04-9 | |
1.139 | |
60°C (140°F) | |
C7H15Br | |
MFCD00000273 | |
1697160 | |
Immiscible with water. | |
CCCCCCCBr | |
179.10 | |
179.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H332-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-068-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MI8100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante