Learn More
1-bromoheptane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromoheptane est un important matériau précurseur et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Inflammable et incompatible avec les agents oxydants, et les bases fortes.
Le 1-bromoheptane est un important matériau précurseur et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Inflammable et incompatible avec les agents oxydants, et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromoheptane |
Point de fusion | -58°C |
Densité | 1.139 |
Point d’ébullition | 179°C to 180°C |
Point d’éclair | 60°C (140°F) |
Odeur | Recognizable |
Indice de réfraction | 1.4499 |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1697160 |