Learn More
(1-bromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.20€ - 495.00€
Identifiants chimiques
CAS | 585-71-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.064 |
Numéro MDL | MFCD00000139 |
Clé InChI | CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene |
CID PubChem | 11454 |
Nom IUPAC | 1-bromoéthylbenzène |
SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11412868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16839.14 |
25 g |
53.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16839.22 |
100 g |
143.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16839.36 |
500 g |
495.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(1-Bromoethyl)benzene has been employed in controlled radical polymerization of styrene, in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine and as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (1-bromoéthyle)benzène a été utilisé dans la polymérisation radicalaire contrôlée du styrène, dans l’estérification asymétrique de l’acide benzoïque en présence d’une guanidine cyclique chirale et en tant qu’initiateur dans la synthèse du polyp-méthoxystyrène et du polystyrène dissous par brome via la polymérisation radicalaire par transfert d’atomes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Ne pas stocker avec des matières fortement basiques et oxydantes.
Identifiants chimiques
585-71-7 | |
185.064 | |
CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N | |
11454 | |
CC(C1=CC=CC=C1)Br |
C8H9Br | |
MFCD00000139 | |
1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene | |
1-bromoéthylbenzène |
Spécification
(1-Bromoethyl)benzene | |
-65°C | |
200°C | |
C8H9Br | |
MFCD00000139 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in alcohol,ether,and benzene. | |
CC(C1=CC=CC=C1)Br | |
185.064 | |
185.06 |
585-71-7 | |
1.356 | |
81°C (177°F) | |
1.56 | |
507210 | |
1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene | |
CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoéthylbenzène | |
11454 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-560-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only