Learn More
(1-bromoéthyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422868
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
(1-Bromoethyl)benzene has been employed in controlled radical polymerization of styrene, in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine and as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (1-bromoéthyle)benzène a été utilisé dans la polymérisation radicalaire contrôlée du styrène, dans l’estérification asymétrique de l’acide benzoïque en présence d’une guanidine cyclique chirale et en tant qu’initiateur dans la synthèse du polyp-méthoxystyrène et du polystyrène dissous par brome via la polymérisation radicalaire par transfert d’atomes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Ne pas stocker avec des matières fortement basiques et oxydantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-71-7
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.064
Numéro MDL MFCD00000139
Clé InChI CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
CID PubChem 11454
Nom IUPAC 1-bromoéthylbenzène
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Bromoethyl)benzene
Point de fusion -65°C
Densité 1.356
Point d’ébullition 200°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 100 g
Beilstein 507210
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,and benzene.
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté 97%