Learn More
1-bromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.39€ - 464.31€
Identifiants chimiques
CAS | 143-15-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.236 |
Numéro MDL | MFCD00000225 |
Clé InChI | PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d |
CID PubChem | 8919 |
Nom IUPAC | 1-bromododécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10600.30 |
250 g |
38.39€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10600.0B |
1000 g |
108.54€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10600.0I |
5000 g |
464.31€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromododécane est également utilisé comme solvant. Il est utilisé comme intermédiaire pour fabriquer des surfactants, des produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
143-15-7 | |
249.236 | |
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N | |
8919 | |
CCCCCCCCCCCCBr |
C12H25Br | |
MFCD00000225 | |
dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d | |
1-bromododécane |
Spécification
1-Bromododecane | |
-10°C | |
276°C | |
Weak | |
CH3(CH2)11Br | |
MFCD00000225 | |
14,5389 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCBr | |
249.236 | |
249.24 |
143-15-7 | |
1.04 | |
146°C (294°F) | |
C12H25Br | |
1.458 | |
506159 | |
dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d | |
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromododécane | |
8919 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-587-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Bromododecane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lauryl bromide
RUO – Research Use Only