Learn More
1-bromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423284
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromododécane est également utilisé comme solvant. Il est utilisé comme intermédiaire pour fabriquer des surfactants, des produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-15-7
Formule moléculaire C12H25Br
Poids moléculaire (g/mol) 249.236
Numéro MDL MFCD00000225
Clé InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
CID PubChem 8919
Nom IUPAC 1-bromododécane
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromododecane
Point de fusion -10°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 276°C
Point d’éclair 146°C (294°F)
Odeur Weak
Formule linéaire CH3(CH2)11Br
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5000 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.24
Pourcentage de pureté 98%