Learn More
1-bromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.30€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143-15-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.23 |
Clé InChI | PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d |
CID PubChem | 8919 |
Nom IUPAC | 1-bromododécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10070640
|
Thermo Scientific Acros
106912500 |
250 mL | Flacon en verre |
38.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10764211
|
Thermo Scientific Acros
106910010 |
1 L | Flacon en verre |
108.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994481
|
Thermo Scientific Acros
106910025 |
2.5 L | Flacon en verre |
208.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
143-15-7 | |
249.23 | |
dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d | |
1-bromododécane |
C12H25Br | |
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N | |
8919 | |
CCCCCCCCCCCCBr |
Spécification
1-Bromododecane | |
97.5 | |
-11°C to 9°C | |
134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg) | |
Authentique | |
C12H25Br | |
1.4570 to 1.4590 | |
15,5444 | |
dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d | |
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromododécane | |
8919 | |
98% |
143-15-7 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
110°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)11Br | |
01,II,133 | |
1.03 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCBr | |
249.23 | |
249.23 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-587-9
RUO – Research Use Only