Learn More
1-bromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994481
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-15-7
Formule moléculaire C12H25Br
Poids moléculaire (g/mol) 249.23
Clé InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
CID PubChem 8919
Nom IUPAC 1-bromododécane
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromododecane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -11°C to 9°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11Br
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,II,133
Merck Index 15,5444
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 249.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide