Learn More
1-bromoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
51.76€ - 150.75€
Identifiants chimiques
CAS | 768-90-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.134 |
Numéro MDL | MFCD00074721 |
Clé InChI | VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane |
CID PubChem | 79106 |
Nom IUPAC | 1-bromoadamantane |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11422697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14893.14 |
25 g |
51.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14893.22 |
100 g |
150.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Bromoadamantane is an important intermediate, used in synthesizing medicines and new materials etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromoadamantane est un intermédiaire important, utilisé dans la synthèse de médicaments et de nouveaux matériaux, etc.
Solubilité
Il est soluble dans les solvants organiques et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
768-90-1 | |
215.134 | |
VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N | |
79106 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br |
C10H15Br | |
MFCD00074721 | |
1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane | |
1-bromoadamantane |
Spécification
1-Bromoadamantane | |
117°C to 121°C | |
MFCD00074721 | |
1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane | |
VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoadamantane | |
79106 | |
99% |
768-90-1 | |
C10H15Br | |
1098857 | |
It is soluble in organic solvents and insoluble in water. | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br | |
215.134 | |
215.14 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-200-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only