Learn More
1-bromoadamantane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422697
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1-Bromoadamantane is an important intermediate, used in synthesizing medicines and new materials etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromoadamantane est un intermédiaire important, utilisé dans la synthèse de médicaments et de nouveaux matériaux, etc.
Solubilité
Il est soluble dans les solvants organiques et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-90-1
Formule moléculaire C10H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 215.134
Numéro MDL MFCD00074721
Clé InChI VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
CID PubChem 79106
Nom IUPAC 1-bromoadamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoadamantane
Point de fusion 117°C to 121°C
Quantité 25 g
Beilstein 1098857
Informations sur la solubilité It is soluble in organic solvents and insoluble in water.
Poids de la formule 215.14
Pourcentage de pureté 99%