Learn More
1-bromo-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
94.40€ - 284.00€
Identifiants chimiques
CAS | 589-87-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4BrI |
Poids moléculaire (g/mol) | 282.9 |
Clé InChI | UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene |
CID PubChem | 11522 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-iodobenzène |
SMILES | C1=CC(=CC=C1Br)I |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10553961
|
Thermo Scientific
218380250 |
25 g | Flacon en verre |
94.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964521
|
Thermo Scientific Acros
218381000 |
100 g | Flacon en verre |
284.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
589-87-7 | |
282.9 | |
4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene | |
1-bromo-4-iodobenzène |
C6H4BrI | |
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N | |
11522 | |
C1=CC(=CC=C1Br)I |
Spécification
1-Bromo-4-iodobenzene | |
89.0°C to 93.0°C | |
120.0°C to 122.0°C (14.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H4I | |
4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene | |
C1=CC(=CC=C1Br)I | |
282.9 | |
282.9 | |
Poudre cristalline, cristaux ou aiguilles |
589-87-7 | |
Blanc à marron | |
Authentique | |
C6H4BrI | |
05,223 | |
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-iodobenzène | |
11522 | |
98% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-662-7
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-Bromo-4-iodobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.