Learn More
1-bromo-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10553961
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-87-7
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.9
Clé InChI UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
CID PubChem 11522
Nom IUPAC 1-bromo-4-iodobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-iodobenzene
Point de fusion 89.0°C to 93.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C (14.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4I
Quantité 25 g
Beilstein 05,223
Poids de la formule 282.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-4-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.