Learn More
1-bromo-4-butoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific™
37.40€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39969-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.117 |
Numéro MDL | MFCD00037100 |
Clé InChI | BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 142395 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-butoxybenzène |
SMILES | CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10096804
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09793DE |
5 g |
37.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10140722
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09793EA |
10 g |
62.45€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10661663
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB09793EE |
50 g |
199.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
39969-57-8 | |
229.117 | |
BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-butoxybenzène |
C10H13BrO | |
MFCD00037100 | |
142395 | |
CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br |
Spécification
1-Bromo-4-butoxybenzene | |
96.5 | |
97% | |
BrC6H4O(CH2)3CH3 | |
p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether | |
CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br | |
229.117 | |
229.12 |
39969-57-8 | |
100.0 | |
C10H13BrO | |
MFCD00037100 | |
BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-butoxybenzène | |
142395 | |
97% |